accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3CH3CH3OHO

CAS RN 14721-66-5

IUPAC Nombre: 3,7,11,15-tetramethylhexadecanoic acid
Sinónimos: phytanic acid phytanic acid (substance) acid, phytanic
Peso molecular (g/mol): 312.54
Fórmula molecular: C20H40O2
InChi Key: RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados