CAS RN 1471982-33-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ YADA
Green-yellow lucifer yellow-based fluorescent D-amino acid for labeling peptidoglycans in live bacteria