CAS RN 147158-71-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-(+)-Clorhidrato de Verapamilo de Nor, TRC
CAS: 147158-71-2 Fórmula molecular: C26 H36 N2 O4 . Cl H Peso molecular (g/mol): 477.04 Sinónimo: Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride, (αR)- (9CI),Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride, (R)-,(R)-Norverapamil hydrochloride,LU 48855,(R)-(+)-Nor Verapamil Hydrochloride Nombre IUPAC: (2R)-2-(3,4-dimetoxifenil)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etilamino]-2-propan-2-ilpentanenitrilo; Cloruro SMILES: Cl.COc1ccc(CCNCCC[C@@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC