CAS RN 1469924-27-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Atglistatin, MedChemExpress
MedChemExpress Atglistatin is a selective adipose triglyceride lipase (ATGL) inhibitor which inhibits lipolysis with an IC50 of 0.7 μM in vitro.