CAS RN 14622-47-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(11Alfa,16Alfa)-9,11-Epoxi-17,21-dihidroxi-16-metilpregna-1,4-dieno-3,20-diona, TRC
CAS: 14622-47-0 Fórmula molecular: C22H28O5 Peso molecular (g/mol): 372.45 Sinónimo: Dexamethasone EP Impurity I,9α,11α-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione SMILES: C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]35O[C@@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO