accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClOHONON

CAS RN 145645-62-1

IUPAC Nombre: hydrogen 1-(2-{[(diphenylmethylidene)amino]oxy}ethyl)-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid chloride
Sinónimos: hydrogen 1-(2-{[(diphenylmethylidene)amino]oxy}ethyl)-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-carboxylic acid chloride
Peso molecular (g/mol): 386.88
Fórmula molecular: C21H23ClN2O3
InChi Key: YZYRTEYMUTWJPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].OC(=O)C1=CCCN(CCON=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados