accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNN

CAS RN 1452-16-0

IUPAC Nombre: 1,3-thiazole-2-carbonitrile
Sinónimos: 1,3-thiazole-2-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 110.13
Fórmula molecular: C4H2N2S
InChi Key: ZIRGWUZHKJDYKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=NC=CS1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados