CAS RN 1439-10-7
IUPAC Nombre:
5-bromopyrimidin-4-amine
Sinónimos:
5-bromopyrimidin-4-amine
Peso molecular (g/mol):
174
Fórmula molecular:
C4H4BrN3
InChi Key:
IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC=NC=C1Br
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Amino-5-bromopirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1439-10-7 Fórmula molecular: C4H4BrN3 Peso molecular (g/mol): 174.001 Número MDL: MFCD00233962 Clave InChI: IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 10261576 Nombre IUPAC: 5-bromopirimidin-4-amina SMILES: C1=C(C(=NC=N1)N)Br