CAS RN 14382-79-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Speciociliatina, TRC
CAS: 14382-79-7 Fórmula molecular: C23 H30 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 398.5 Sinónimo: 17,18-Seco-3β,20α-yohimban-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-9,17-dimethoxy-, methyl ester, (E)- (8CI),Corynan-16-carboxylic acid, 16,17-didehydro-9,17-dimethoxy-, methyl ester, (3β,16E,20β)-,Speciociliatin,Speciociliatine,Indolo[2,3-a]quinolizine-2-acetic acid, 3-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-8-methoxy-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE,2S,3S,12bR)- Nombre IUPAC: metil (E)-2-[(2S,3S,12bR)-3-etil-8-metaxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahidroindolo[2,3-a]quinolizina-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato SMILES: CC[C@@H]1CN2CCc3c([nH]c4cccc(OC)c34)[C@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC