CAS RN 1437383-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Methoxy Eltrombopag, TRC
CAS: 1437383-35-1 Fórmula molecular: C26 H24 N4 O4 Peso molecular (g/mol): 456.49 Sinónimo: 3'-[(2Z)-2-[1-(3,4-Dimethylphenyl)-1,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-4-ylidene]hydrazinyl]-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid Nombre IUPAC: 3-[3-[(2Z)-2-[1-(3,4-dimetilfenil)-3-metil-5-oxo-pirazol-4-ilideno]hydrazino]-2-metaxi-fenil]ácido benzoico SMILES: COc1c(N\N=C/2\C(=NN(C2=O)c3ccc(C)c(C)c3)C)cccc1c4cccc(c4)C(=O)O