CAS RN 143527-76-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
13-{[(3-N-Boc)-2,2-dimetil-4S-fenil-1,3-oxazolidin-5R-il]formil}-10-desacetil-7,10-bis{[(2,2,2-tricloroetil)oxi]carbonil} Baccatina III, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
13-{[(3-N-Boc)-2,2-dimetil-4S-fenil-1,3-oxazolidin-5R-il]formil}-10-desacetil-7,10-bis{[(2,2,2-tricloroetil)oxi]carbonil} Baccatina III, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.