CAS RN 1433278-33-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[4-(Dimetilamino)-1-oxobutilo]-3-(hidroximetil)benzonitrilo, TRC
CAS: 1433278-33-1 Fórmula molecular: C14H18N2O2 Peso molecular (g/mol): 246.3 Sinónimo: Benzonitrile, 4-[4-(dimethylamino)-1-oxobutyl]-3-(hydroxymethyl)-,4-[4-(Dimethylamino)butanoyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile SMILES: CN(C)CCCC(=O)c1ccc(cc1CO)C#N