CAS RN 1430201-60-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PffBT4T-2DT, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1430201-60-7 Fórmula molecular: (C{6}{6}H{9}{6}N{2}S{5}F{2})n Sinónimo: Poly[(5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl)[3,3 '''-bis(2-decyltetradecyl)[2,2 ':5 ',2 '':5 '',2 '''-quaterthiophene]-5,5 '''-diyl]]