CAS RN 1421760-64-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hidroxi-Atorvastatina Sal Monosódica Dihidrata, TRC
CAS: 1421760-64-6 Fórmula molecular: C33H38FN2NaO8 Peso molecular (g/mol): 632.65 Sinónimo: (βR,δR)-2-(4-Fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]carbonyl]-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Dihydrate Monosodium Salt,BMS 243887-01,PD 152873,o-Hydroxyatorvastatin Dihydrate Monosodium Salt; SMILES: O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(F)C=C2)N3CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)=C3C(C)C)NC(C=CC=C4)=C4O