CAS RN 14215-86-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(-)-Suerásida, TRC
CAS: 14215-86-2 Fórmula molecular: C16 H22 O9 Peso molecular (g/mol): 358.34 Sinónimo: 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-, (4aS,5R,6S)-,1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, 5-ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-, [4aS-(4aα,5β,6α)]-,Sweroside (8CI),(-)-Sweroside,(4aS,5R,6S)-5-Ethenyl-6-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,5,6-tetrahydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one Nombre IUPAC: (3S,4R,4aS)-4-etenil-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxy-4,4a,5,6-tetrahidro-3H-pirano[3,4-c]pyran-8-one SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3[C@@H](CCOC3=O)[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O