CAS RN 14214-69-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3Beta)-Cólesta-4,6-dien-3-ol, TRC
CAS: 14214-69-8 Fórmula molecular: C27 H44 O Peso molecular (g/mol): 384.64 Sinónimo: Cholesta-4,6-dien-3-ol, (3β)-,(3β)-Cholesta-4,6-dien-3-ol,4,6-Cholestadien-3β-ol,Cholesta-4,6-diene-3β-ol,δ4,6-Cholestadienol Nombre IUPAC: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C