CAS RN 14152-28-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Prostaglandina A1, TRC
CAS: 14152-28-4 Fórmula molecular: C20 H32 O4 Peso molecular (g/mol): 336.47 Sinónimo: (13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid,2-(3-Hydroxy-1-octenyl)-5-oxo-3-cyclopentene-1-heptanoic acid,15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dienoic acid,15alpha-Hydroxy-9-ketoprosta-10,13-dienoic acid,15alpha-Hydroxy-9-oxo-10,13E-prostadienoic acid,PGA1,Prostaglandin A1,Prostaglandin E1-217 Nombre IUPAC: 7-[(1R,2S)-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enilo]-5-oxciclopent-3-en-1-il]ácido heptanóico SMILES: CCCCC[C@@H](/C=C/[C@H]1C=CC([C@@H]1CCCCCCC(O)=O)=O)O