accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHH2N

CAS RN 14108-60-2

IUPAC Nombre: 2-amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
Sinónimos: β-(2-naphthyl)-alanine
Peso molecular (g/mol): 215.25
Fórmula molecular: C13H13NO2
InChi Key: JPZXHKDZASGCLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados