CAS RN 1407966-77-1
IUPAC Nombre:
3-{4-amino-1-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-3-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl}-N-[3-methyl-4-(propan-2-yl)phenyl]benzamide
Sinónimos:
3-{4-amino-1-[1-(prop-2-enoyl)piperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl}-N-(4-isopropyl-3-methylphenyl)benzamide
Peso molecular (g/mol):
523.64
Fórmula molecular:
C30H33N7O2
InChi Key:
CGJVMKJGKFEHTL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C1=C(C)C=C(NC(=O)C2=CC=CC(=C2)C2=NN(C3CCCN(C3)C(=O)C=C)C3=NC=NC(N)=C23)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ PF 06465469
CAS: 1407966-77-1 Fórmula molecular: C30H33N7O2