accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 14064-21-2

IUPAC Nombre: (2E)-2-[(furan-2-yl)methylidene]-1,1-dimethylhydrazine
Sinónimos: (2E)-2-(furan-2-ylmethylidene)-1,1-dimethylhydrazine
Peso molecular (g/mol): 138.17
Fórmula molecular: C7H10N2O
InChi Key: DURWBNUASAZMSN-SOFGYWHQSA-N
SMILES: CN(C)\N=C\C1=CC=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados