CAS RN 1391918-17-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida) 2-(2-(2-acetilhidrazinil)-2-oxoacetamida) Raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-Des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida) 2-(2-(2-acetilhidrazinil)-2-oxoacetamida) Raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-Des(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-carboxamida) 2-(2-(2-acetilhidrazinil)-2-oxoacetamida) Raltegravir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.