CAS RN 1391068-12-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Pemetrexed Dimetil Diester, TRC
CAS: 1391068-12-4 Fórmula molecular: C22H25N5O6 Peso molecular (g/mol): 455.46 Sinónimo: N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic Acid 1,5-Dimethyl Diester Nombre IUPAC: dimetilo (2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoiloamino]pentanedioato SMILES: COC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccc(CCc2c[nH]c3NC(=NC(=O)c23)N)cc1)C(=O)OC