CAS RN 1391068-05-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éter de 2-[4-(4-morfolinil)-1,2,5-tiadiazol-3-ilo] (R)-(+)-timolol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éter de 2-[4-(4-morfolinil)-1,2,5-tiadiazol-3-ilo] (R)-(+)-timolol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.