CAS RN 1391067-96-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2S)-2-Ácido hidroxiglutárico Sal de sodio octílico éster, TRC
CAS: 1391067-96-1 Fórmula molecular: C13H23NaO5 Peso molecular (g/mol): 282.31 Sinónimo: (2S)-2-Hydroxypentanedioic Acid Octyl Ester Sodium Salt,(S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,(S)-α-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,L-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt,Octyl L-2-Hydroxyglutarate Sodium Salt,Octyl-L-2-HG Sodium; Nombre IUPAC: sodio; (4S)-4-hidroxi-5-octoxi-5-oxopentanoato SMILES: CCCCCCCCOC(=O)[C@H](CCC(=O)[O-])O.[Na+]