CAS RN 1391053-29-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Ácido 4,7-Seco-Tebipenemoico Pivoxil, TRC
CAS: 1391053-29-4 Fórmula molecular: C23 H35 N3 O7 S2 Peso molecular (g/mol): 529.67 Nombre IUPAC: 2,2-dimetilpropanoiloximetil (2S,3R)-4-[1-(4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-il)azetida-3-il]sulfanil-2-[(2S,3R)-3-hidroxi-1-metoxi-1-oxobutan-2-il]-3-metil-2,3-dihidro-1H-pirol-5-carboxilato SMILES: COC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)[C@@H]1NC(=C(SC2CN(C2)C3=NCCS3)[C@@H]1C)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C