CAS RN 13841-96-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-Diammine-diiodo Platinum II, TRC
CAS: 13841-96-8 Fórmula molecular: H6I2N2Pt Peso molecular (g/mol): 482.95 Sinónimo: Diamminediiodo-platinum,Diamminediiodoplatinum SMILES: I[Pt-2]([NH3+])([NH3+])I