CAS RN 1379666-94-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-acetil sitagliptina, TRC
CAS: 1379666-94-0 Fórmula molecular: C18 H17 F6 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 449.35 Sinónimo: Acetamide, N-[(1R)-3-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-oxo-1-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]propyl]-,N-[(1R)-3-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-3-oxo-1-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]propyl]acetamide,N-Acetylsitagliptin Nombre IUPAC: N-[(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-6,8-dihidro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-7-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butan-2-il]acetamida SMILES: CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N1CCn2c(C1)nnc2C(F)(F)F)Cc3cc(F)c(F)cc3F