CAS RN 137908-79-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Doxilamina beta-D-glucurónido (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 137908-79-3 Fórmula molecular: C23H30N2O7 Peso molecular (g/mol): 446.5 Sinónimo: N-beta-D-Glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanaminium Inner Salt SMILES: CC(OCC[N+](C)(C)C1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)[O-])(c2ccccc2)c3ccccn3