accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1375930-97-4

H3CCH3NCH3H3COCl

CAS RN 1375930-97-4

IUPAC Nombre: 4-(chloromethyl)-N,N-bis(propan-2-yl)benzamide
Sinónimos: 4-(chloromethyl)-N,N-diisopropylbenzamide
Peso molecular (g/mol): 253.77
Fórmula molecular: C14H20ClNO
InChi Key: IWHDTZURUKJHFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N(C(C)C)C(=O)C1=CC=C(CCl)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados