CAS RN 137234-76-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(aR,bR)-rel-6-Cloro-a-(2,4-difluorofenil)-5-fluoro-b-metil-a-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-4-pirimidinaetanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.