accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COONNNNOOH3CCH3H3COOCH3H3CCH3OOH

CAS RN 137076-54-1

IUPAC Nombre: 2-{4,7,10-tris[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl}acetic acid
Sinónimos: {4,7,10-tris[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl}acetic acid
Peso molecular (g/mol): 572.74
Fórmula molecular: C28H52N4O8
InChi Key: RVUXZXMKYMSWOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CC(O)=O)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados