accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOCuW

CAS RN 13587-35-4

IUPAC Nombre: copper(2+) tungsten tetraoxidandiide
Sinónimos: copper(2+) tungsten tetraoxidandiide
Peso molecular (g/mol): 311.39
Fórmula molecular: CuO4W
InChi Key: FUZOAUOBBKGKBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[Cu++].[W]
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados