CAS RN 1356932-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (2S,3S,5S)-5-[(N-formil-L-leucil)oxi]-2-hexil-3-hidroxihexadecanoico-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2S,3S,5S)-5-[(N-formil-L-leucil)oxi]-2-hexil-3-hidroxihexadecanoico-d3 (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.