CAS RN 1356930-78-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N,N-dibenciloxicarbonil-S,O,O-tri-bencil-L-gamma-glutamil-L-cisteinil-L-lisina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N,N-dibenciloxicarbonil-S,O,O-tri-bencil-L-gamma-glutamil-L-cisteinil-L-lisina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.