CAS RN 1356352-32-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-[(2R)-N'-Boc-2-amino-2-ciclohexilacetil]-N-(4'-cianobencil)-2-L-azetidinacarboxamida-d11, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[(2R)-N'-Boc-2-amino-2-ciclohexilacetil]-N-(4'-cianobencil)-2-L-azetidinacarboxamida-d11, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.