CAS RN 1356019-97-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 5-(Metil-d3)tetrahidrofólico (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 1356019-97-0 Fórmula molecular: C20H22D3N7O6 Peso molecular (g/mol): 462.47 Sinónimo: (2S)-2-[[4-[[2-Amino-4-oxo-5-(trideuteriomethyl)-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid,(2S)-2-[[4-[[2-Amino-4-oxo-5-(methyl-d3)-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid,N-[4-[[(2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-(methyl-d3)-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid,5-(Methyl-d3)tetrahydrofolic acid,5-Methyltetrahydrofolic acid D3 (N-methyl-D3) SMILES: [2H]C([2H])([2H])N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3