CAS RN 1346617-34-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-PA 824-d4 (Pretomanid-d4), TRC
CAS: 1346617-34-2 Fórmula molecular: C14H8D4F3N3O5 Peso molecular (g/mol): 363.28 Sinónimo: (6S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine-d4,(S)-6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine-d4,PA 824-d4 SMILES: FC(F)(F)OC(C=C1)=CC=C1C([2H])([2H])O[C@H](CO2)C([2H])([2H])N3C2=NC([N+]([O-])=O)=C3