CAS RN 133991-62-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
21-Desclorometil-21-O-Etoxicarbonilo Loteprednol Etabonato, TRC
CAS: 133991-62-5 Fórmula molecular: C26H34O9 Peso molecular (g/mol): 490.54 Sinónimo: (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid Anhydride with Ethyl Hydrogen Carbonate,Prednisolone Dicarbonate SMILES: CCOC(=O)OC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)OCC