CAS RN 1337531-89-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Inhibidor de la ventaja GSK, TRC
CAS: 1337531-89-1 Fórmula molecular: C24 H19 F4 N5 O Peso molecular (g/mol): 469.43 Sinónimo: GSK PERK Inhibitor,1-[5-(4-Amino-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-2-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone Nombre IUPAC: 1-[5-(4-amino-7-metil-pirroli[2,3-d]pirimidina-5-il)indolina-1-il]-2-[3-fluoro-5-(trifluorometilfenil]etanona SMILES: Cn1cc(c2ccc3N(CCc3c2)C(=O)Cc4cc(F)cc(c4)C(F)(F)F)c5c(N)ncnc15