CAS RN 133697-16-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
4,6-O-bencilideno-N-(terc-butoxicarbonil)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4,6-O-bencilideno-N-(terc-butoxicarbonil)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
4,6-O-bencilideno-N-(terc-butoxicarbonil)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.