accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COHOO

CAS RN 13335-71-2

IUPAC Nombre: 2-(2,6-dimethylphenoxy)acetic acid
Sinónimos: 2,6-dimethylphenoxyacetic acid
Peso molecular (g/mol): 180.2
Fórmula molecular: C10H12O3
InChi Key: MLBCURLNKYKBEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(C)=C1OCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados