accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NSOOHNNHSOOClClCl

CAS RN 133-67-5

IUPAC Nombre: 6-chloro-3-(dichloromethyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Sinónimos: trichlormethiazide trichlormetazid trichlormas esmarin trichlormethiazide W/ reserpine trichlormethiazide preparation diurazida jones brand of trichloromethiazide chlopolidine tachionin
Peso molecular (g/mol): 380.64
Fórmula molecular: C8H8Cl3N3O4S2
InChi Key: LMJSLTNSBFUCMU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC(NS2(=O)=O)C(Cl)Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados