CAS RN 133-21-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-inden-5-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-inden-5-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-inden-5-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.