CAS RN 1329641-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-difluorofenil)oxiranil]-1-oxopropil]-4-bencil-2-oxazolidinona-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4S)-3-[(2R)-2-[(2R)-2-(2,4-difluorofenil)oxiranil]-1-oxopropil]-4-bencil-2-oxazolidinona-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.