CAS RN 1329616-16-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Benzoisotiazol-3-uno-13C6, TRC
CAS: 1329616-16-1 Fórmula molecular: 13C6 C H5 N O S Peso molecular (g/mol): 157.14 Sinónimo: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one-13C6,3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole-13C6,Acticide BIT-13C6,Apizas AP-DS-13C6,BIT-13C6,Benzisothiazolone-13C6,Benzo[d]isothiazol Nombre IUPAC: 1,2-bencitiazol-3-ona SMILES: O=C1NS[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12