CAS RN 1329610-95-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éter Metílico de Ractopamina, TRC
CAS: 1329610-95-8 Fórmula molecular: C19H25NO3 Peso molecular (g/mol): 315.41 Sinónimo: 4-Hydroxy-alpha-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethoxymethanol,O-Methyl-optaflexx,O-Methyl-paylean,O-Methyl-topmax 9,O-Methyl Ractopamine Nombre IUPAC: 4-[3-[[2-(4-hidroxifenil)-2-metoxietil]amino]butil]fenol SMILES: COC(CNC(C)CCc1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2