CAS RN 1329497-24-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Florogolucinol-13C6, TRC
CAS: 1329497-24-6 Fórmula molecular: 13C6H6O3 Peso molecular (g/mol): 132.07 Sinónimo: 1,3,5-Benzenetriol-13C6,1,3,5-Trihydroxybenzene-13C6,Benzene-s-triol-13C6,Dilospan S-13C6,NSC 1572-13C6,Phloroglucin-13C6,Phloroglucine-13C6,Spasfon-Lyoc-13C6,sym-Trihydroxybenzene-13C6 Nombre IUPAC: (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3,5-triol SMILES: O[13c]1[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13cH]1