CAS RN 13291-89-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetato de sodio (2-13 °C), TRC
CAS: 13291-89-9 Fórmula molecular: C13CH3NaO2 Peso molecular (g/mol): 83.03 Sinónimo: Sodium [2-13C]acetate,Sodium Acetate-2-13C,[2-13C]Sodium Acetate Nombre IUPAC: sodio;acetato SMILES: [Na+].[13CH3]C(=O)[O-]