accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNH2H3COFFF

CAS RN 132861-87-1

IUPAC Nombre: 4,5-dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]thiophen-2-amine
Sinónimos: 4,5-dimethyl-3-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]thiophen-2-amine
Peso molecular (g/mol): 299.31
Fórmula molecular: C14H12F3NOS
InChi Key: KKDKAWKYGCUOGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C)C(C(=O)C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)=C(N)S1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados