accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHNO

CAS RN 13200-85-6

IUPAC Nombre: 2-formamido-3-phenylpropanoic acid
Sinónimos: 2-formamido-3-phenylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 193.2
Fórmula molecular: C10H11NO3
InChi Key: NSTPXGARCQOSAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados